Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.557 (lit.)
pb
212 °C (lit.)
densidade
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
chave InChI
QCIFLGSATTWUQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83.89 °C - closed cup