Documentos Principais
530727
Sigma-Aldrich
Methyl-d3 salicylate-OD
99.5 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
2-(DO)C6H4CO2CD3
Número CAS:
Peso molecular:
156.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99.5 atom % D
índice de refração
n20/D 1.535 (lit.)
p.e.
222 °C (lit.)
pf
−8-−7 °C (lit.)
densidade
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]Oc1ccccc1C(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3/i1D3/hD
chave InChI
OSWPMRLSEDHDFF-GUEYOVJQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)