Documentos Principais
529656
Sigma-Aldrich
Mercury(II) perchlorate hydrate
99.998% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Hg(ClO4)2·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
399.49 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.998% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤30 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Hg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Hg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
OOYSCVKOXPZTGW-UHFFFAOYSA-L
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)