Documentos Principais
529621
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) dichloride
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
NiCl2(PPh3)2, Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II), Nickel(II)bis(triphenylphosphine) dichloride
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)3P]2NiCl2
Número CAS:
Peso molecular:
654.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder or crystals
adequação da reação
core: nickel
pf
250 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
ZBRJXVVKPBZPAN-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Ni(PPh3)2Cl2 may be used to undertake nickel assisted phosphination of biaryl O,N triflates with chlorodiphenylphosphine.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Chelating Retardation Effect in Nickel Assisted Phosphination: Syntheses of Atropisomeric P,N Ligands
Kwong FY, et al.
Tetrahedron, 56(45), 8893-8899 (2000)
Artigos
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.