Documentos Principais
529532
Sigma-Aldrich
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) nitrate
≥99.99%
About This Item
Fórmula linear:
(H2NCH2CH2NH2)3Co(NO3)3
Número CAS:
Peso molecular:
425.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.99%
forma
solid
adequação da reação
core: cobalt
pf
>250 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Co+3].NCCN.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3C2H8N2.Co.3NO3/c3*3-1-2-4;;3*2-1(3)4/h3*1-4H2;;;;/q;;;+3;3*-1
chave InChI
MTCFUGCMXQVODX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circle
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)