Documentos Principais
529362
Sigma-Aldrich
Magnesium nitrate hexahydrate
≥99.999%
Sinônimo(s):
Magnesium dinitrate hexahydrate, Magnesium nitrate hexahydrate (Mg(NO3)2 .6H2O)
About This Item
Fórmula linear:
Mg(NO3)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
256.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
6 (vs air)
Ensaio
≥99.999%
forma
solid
pf
89 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
chave InChI
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)