Documentos Principais
529281
Sigma-Aldrich
Pentaamminechloroiridium(III) chloride
99.95% trace metals basis
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.672,00
R$ 2.672,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.672,00
About This Item
Fórmula linear:
[Ir(NH3)5Cl]Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
383.73
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
99.95% trace metals basis
Formulário:
powder
R$ 2.672,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.95% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iridium
Impurezas
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.N.Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir.5H3N/h3*1H;;5*1H3/q;;;+3;;;;;/p-3
chave InChI
DYGMZANLQHDDSH-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.