52927
(S)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
tert-Butyl (S)-3-pyrrolidinylcarbamate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D -21.5±2.0°, c = 1 in ethanol
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1
chave InChI
DQQJBEAXSOOCPG-ZETCQYMHSA-N
Aplicação
- 2,4,6-trisubstitued pyrido[3,4-d]pyrimidine derivatives as potent inhibitors against EGFR tyrosine kinase.
- Aminopyrrolidine scaffolds for asymmetric Morita−Baylis-Hillman reaction.
- N-benzyl-3-sulfonamidopyrrolidines as potent bacterial cell division inhibitors.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.