Documentos Principais
528803
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHC6H3(Br)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
272.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
134-137 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(Br)ccc1NC(C)=O
InChI
1S/C10H10BrNO3/c1-6(13)12-9-4-3-7(11)5-8(9)10(14)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
chave InChI
CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)