Documentos Principais
528153
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylnaphthalene
About This Item
Fórmula linear:
C10H6(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
156.22
Beilstein:
1903544
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
p.e.
262 °C (lit.)
pf
106-110 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2cc(C)ccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-12-8-10(2)4-6-11(12)7-9/h3-8H,1-2H3
chave InChI
YGYNBBAUIYTWBF-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of BP Amoco
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)