528099
8-Amino-6-methoxyquinoline hydrobromide
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
238 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br.COc1cc(N)c2ncccc2c1
InChI
1S/C10H10N2O.BrH/c1-13-8-5-7-3-2-4-12-10(7)9(11)6-8;/h2-6H,11H2,1H3;1H
chave InChI
WGYQQCWLZRGIKB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)