Documentos Principais
527823
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3C6H2CN
Número CAS:
Peso molecular:
145.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
57-61 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(cc1C)C#N
InChI
1S/C10H11N/c1-7-4-9(3)10(6-11)5-8(7)2/h4-5H,1-3H3
chave InChI
VTCFOBGVVUVYHP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4,5-Trimethylbenzonitrile may be used as a probe to locate the Co2+ and dimers [Co-O-Co]2+ in the Co-Na-MOR and Co-H-MOR (MOR = a zeolite].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Location of Isolated Co2+ and [Co- O- Co]2+ in Co-MOR as Investigated by Means of FTIR with Acetonitrile and 2, 4, 5-Trimethylbenzonitrile as Probe Molecules.
Pietrogiacomi D, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114(41), 17812-17818 (2010)