Documentos
527777
Sigma-Aldrich
4-Butylbenzonitrile
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3C6H4CN
Número CAS:
Peso molecular:
159.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.515 (lit.)
pb
132-133 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H13N/c1-2-3-4-10-5-7-11(9-12)8-6-10/h5-8H,2-4H2,1H3
chave InChI
KGZNJCXNPLUEQS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Butylbenzonitrile can be prepared from 4-(but-3-enyl)benzonitrile.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Baird MS, et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 322-322 (2014)