Documentos Principais
527157
Sigma-Aldrich
Bis(diethyl-D-tartrate glycolato)diboron
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24B2O12
Número CAS:
Peso molecular:
429.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
atividade óptica
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
pf
40-47 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[C@H]1OB(O[C@@H]1C(=O)OCC)B2O[C@@H]([C@H](O2)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C16H24B2O12/c1-5-23-13(19)9-10(14(20)24-6-2)28-17(27-9)18-29-11(15(21)25-7-3)12(30-18)16(22)26-8-4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
chave InChI
LJOXKUBPSYCAFX-BJDJZHNGSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)