Documentos Principais
526592
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H2(F)2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
176.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
46-49 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(Cl)c(F)c1C=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-5-1-2-6(9)4(3-11)7(5)10/h1-3H
chave InChI
HFKZZEDGXXYRDW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde is a trisubstituted benzaldehyde. Fourier-transform, laser Raman (in the range of 3500–50cm-1) and infrared (in the range of 4000–400cm-1) spectral analyses of 3-chloro-2,6-difluorobenzaldehyde have been reported.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
216.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Vibrational assignments and effect of aldehyde rotation on substituents in some trisubstituted benzaldehydes.
Hiremath CS and Tonannavar J.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 73(2), 388-397 (2009)