Documentos Principais
681997
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl bromide
97%
Sinônimo(s):
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene, 1-Bromomethyl-3,4-dichlorobenzene, 4-(Bromomethyl)-1,2-dichlorobenzene
Selecione um tamanho
1 G
R$ 836,00
R$ 836,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 836,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BrCl2
Peso molecular:
239.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 836,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.607
densidade
1.650 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(CBr)cc1Cl
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
chave InChI
XLWSBDFQAJXCQX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)