Documentos
524867
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2-methylindole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8BrN
Número CAS:
Peso molecular:
210.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
94%
índice de refração
n20/D 1.642 (lit.)
pb
285 °C (lit.)
densidade
1.472 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2cccc(Br)c2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-5-7-3-2-4-8(10)9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
chave InChI
YFEGQGALXHJBIQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
7-Bromo-2-methylindole (7-bromo-2-methyl-1H-indole) is an indole derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup