Ensaio
97%
pf
154-158 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)c(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-2-6(10(11)12)4(8)1-5(3)9/h1-2H,9H2
chave InChI
JBXZCPXEYAEMJS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3