Documentos Principais
523720
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Indolinemethanol
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.465,00
R$ 2.465,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.465,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.465,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +52°, c = 1 in ethanol
pf
66-70 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H11NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-4,8,10-11H,5-6H2/t8-/m0/s1
chave InChI
GRPOFAKYHPAXNP-QMMMGPOBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)