Documentos Principais
523674
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiC6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
194.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0%
pf
173-178 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H15BO2Si/c1-13(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(11)12/h4-7,11-12H,1-3H3
chave InChI
NRPZMSUGPMYBCQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mariana Hamer et al.
Electrophoresis, 39(8), 1048-1053 (2018-02-01)
Glycosylated hemoglobin (HbA1c) detection is performed routinely in hospitals as it is the most widespread confirmatory diagnosis of diabetes mellitus. Here we present a novel CE method for measuring HbA1c by introducing silica nanoparticles (NPs) modified with a boronic acid