Documentos Principais
8.20002
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
Sinônimo(s):
Acetaldehyde dimethyl acetal, Dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
90.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
208-589-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
200 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
63-65 °C/1013 hPa
pf
-113 °C
temperatura de transição
flash point -17 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(OC)C)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
chave InChI
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.853
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup