451436
3-Mercaptobenzoic acid
95%
Sinônimo(s):
3-Sulfanylbenzoic acid, m-Mercaptobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
pf
144-147 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(S)c1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-2-1-3-6(10)4-5/h1-4,10H,(H,8,9)
chave InChI
RSFDFESMVAIVKO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3