Documentos Principais
523089
Sigma-Aldrich
3-Vinylbenzoic acid
96%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
148.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
91-95 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
chave InChI
VWXZFDWVWMQRQR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
3-Nitrostyrene 96%
Sigma-Aldrich
N26601
3-Nitrostyrene