Documentos Principais
522422
Sigma-Aldrich
N-Vinylacetamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
85.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensaio
97%
pf
51-54 °C (lit.)
solubilidade
water and various organic solvents: soluble
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NC=C
Características e benefícios
Nonionic monomer
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)