Documentos
521892
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
6-Methoxy-2-naphthalenylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxynaphthalene-2-boronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C10H6OCH3B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
202.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
pf
>295 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C11H11BO3/c1-15-11-5-3-8-6-10(12(13)14)4-2-9(8)7-11/h2-7,13-14H,1H3
chave InChI
GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Contains varying amounts of anhydride.
Aplicação
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling
  • Enantioselective a-arylation of carbonyls via copper-bisoxazoline catalysis
  • Enantioselective synthesis of aryl ketones
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Rhodium-catalyzed oxidative coupling with alkynes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3