Documentos Principais
521884
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-1-naphthaleneboronic acid
Sinônimo(s):
2-Ethoxy-1-naphthylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC10H6B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
216.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
102-106 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc2ccccc2c1B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8,14-15H,2H2,1H3
chave InChI
QUDVXFWSKXUSMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)