Documentos Principais
521787
Sigma-Aldrich
Pimelic acid
98%
Sinônimo(s):
Heptanedioic acid
About This Item
Fórmula linear:
HO2C(CH2)5CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
1210024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
p.e.
212 °C/10 mmHg (lit.)
pf
103-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
chave InChI
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Packaged in poly bottles
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)