Documentos Principais
521248
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)phenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
2-(Methylthio)benzeneboronic acid, 2-Methylsulfanylphenylboronic acid
Selecione um tamanho
10 G
R$ 729,00
R$ 729,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 729,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3SC6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
168.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 729,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
77-83 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
chave InChI
QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed cross-coupling reactions
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yae In Cho et al.
Inorganic chemistry, 58(19), 12689-12699 (2019-09-10)
We report syntheses and H2 activation involving model complexes of mono-iron hydrogenase (Hmd) derived from acyl-containing pincer ligand precursors bearing thioether (CNS