Documentos Principais
521205
Sigma-Aldrich
4-Ethynyl-1-fluoro-2-methylbenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
134.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5210 (lit.)
p.e.
169-170 °C (lit.)
densidade
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1F)C#C
InChI
1S/C9H7F/c1-3-8-4-5-9(10)7(2)6-8/h1,4-6H,2H3
chave InChI
GSGKOWLZNQXGAI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Ethynyl-1-fluoro-2-methylbenzene has been reported to afford 1,4-disubstituted 1,2,3-triazole on reaction with azide under typical Cu(I)-catalyzed azide alkyne cycloaddition (CuAAC) conditions.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Janina Moeker et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(8), 3522-3531 (2014-04-03)
Carbonic anhydrase IX (CA IX) is a target for hypoxic cancer therapies, and the discovery of CA IX selective ligands is imperative for the development of these agents. Primary sulfonamides are broad specificity inhibitors of CA enzymes, while secondary sulfonamides