Key Documents
520926
Sigma-Aldrich
Cesium metavanadate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
CsVO3
Número CAS:
Peso molecular:
231.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: vanadium
Impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/Cs.3O.V/q+1;;;-1;
chave InChI
SZIZYHNGMIYCQE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)