Documentos Principais
520616
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide hydrate
crystalline, 99.5%
Sinônimo(s):
Platinum dioxide hydrate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.349,00
5 G
R$ 6.121,00
R$ 1.349,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.349,00
5 G
R$ 6.121,00
About This Item
Fórmula linear:
PtO2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
227.08 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.349,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.5%
Formulário
crystalline
composição
Pt, ≥80%
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
pf
450 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
chave InChI
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for hydrogenation of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst;used for selective oxidation of primary alcohols.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Marino, J. P.; Fernandez de la Pradilla, R. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4898-4898 (1987)
Nishimoto, S.-I.; Ohtani, B. et al
Journal of the American Chemical Society, 105, 7180-7180 (1983)
Evans, D. A.; Mitch, C. H. et al.
Journal of the American Chemical Society, 102, 5955-5955 (1980)