Documentos Principais
229040
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide monohydrate
99.9% trace metals basis
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.723,00
R$ 1.723,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.723,00
About This Item
Fórmula linear:
PtO2·H2O
Número CAS:
Peso molecular:
245.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.723,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
composição
Pt, 78-80%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: platinum
cadeia de caracteres SMILES
O.O=[Pt]=O
InChI
1S/H2O.2O.Pt/h1H2;;;
chave InChI
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)