Documentos Principais
520136
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) molybdate
99.9%
Sinônimo(s):
Bismuth molybdenum oxide, Molybdic acid bismuth(III) salt
About This Item
Fórmula linear:
Bi2(MoO4)3
Número CAS:
Peso molecular:
897.77
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99.9%
adequação da reação
core: bismuth
reagent type: catalyst
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Bi]O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3Mo.12O
chave InChI
NJCRYJVCAARZQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
  • Oxidative dehydrogenation
  • Oxidation of propene to acrolein
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)