Documentos Principais
518565
Sigma-Aldrich
2-[Ethyl[4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]phenyl]amino]ethanol
98%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CH=CHC6H4N(C2H5)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
312.36
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
161-163 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CCO)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C18H20N2O3/c1-2-19(13-14-21)17-9-5-15(6-10-17)3-4-16-7-11-18(12-8-16)20(22)23/h3-12,21H,2,13-14H2,1H3/b4-3+
chave InChI
OAFMCWZFMIQFBI-ONEGZZNKSA-N
Aplicação
Employed in the synthesis of a second-order chromophore covalently attached to a photofractive terpolymer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)