Documentos Principais
517976
Sigma-Aldrich
Amberjet® 4200 chloride form
chloride form, beads
Sinônimo(s):
Poly(styrene-co-divinylbenzene) with quaternary amine functionality, chloride form
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
beads
reticulação
1 % cross-linked
atividade específica
3.5-4.5 mmol Cl-/g
Parâmetros
60 °C Cl- form max. temp.
Impurezas
50-60%
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
quaternary ammonium functional group
tamanho de partícula
600-800 μm
capacidade
≥1.30 meq/mL by wetted bed volume
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C[N+](C)(C)c3ccc(C=C)cc3
Aplicação
Ion exchange resin (strongly basic anion exchanger)
Strongly basic (type I) anion exchange resin for water demineralization; useful for removal of iron and zinc from hydrochloric acid, and recovery of silver from photographic effluents.
Informações legais
Amberjet is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)