Ensaio
95%
pf
127-131 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(NC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-6-8-12(9-7-11)15-13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
chave InChI
GTTFJYUWPUKXJH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3