Documentos Principais
516031
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(−)-N-Z-aziridine-2-carboxylate
96%
Sinônimo(s):
(2S)-1,2-Aziridinedicarboxylic acid 2-methyl 1-(phenylmethyl) ester, (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylic acid methyl ester, 1-Benzyl 2-methyl (S)-(−)-1,2-aziridinedicarboxylate, Methyl (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 3.433,00
R$ 3.433,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 3.433,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13NO4
Número CAS:
Peso molecular:
235.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.433,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]20/D −25°, c = 1 in toluene
índice de refração
n20/D 1.519 (lit.)
p.e.
160-165 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-11(14)10-7-13(10)12(15)17-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3/t10-,13?/m0/s1
chave InChI
GTZJUBQWCWZING-NKUHCKNESA-N
Descrição geral
Methyl (S)-(−)-N-Z-aziridine-2-carboxylate is commonly used as an electrophilic aziridination reagent in organic synthesis. It is a chiral bicyclic lactam reagent that can be used for the synthesis of chiral aziridines from alkenes. The reagent is particularly useful in the synthesis of chiral building blocks.
Aplicação
Methyl (S)-(−)-N-Z-aziridine-2-carboxylate can be used as a reactant in the total synthesis of α-C-mannosyltryptophan (C-Man-Trp), a naturally occurring C-glycosylamino acid. It is also used in the preparation of optically active aziridine derivatives.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)