Documentos Principais
515868
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH[Si(CH3)3]CH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
186.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
p.e.
54 °C/5.5 mmHg (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(C=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-6-8(12(3,4)5)7-9(10)11-2/h6,8H,1,7H2,2-5H3
chave InChI
DJXDHDYQDMVTPZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)