391794
1,1′-(4,6-Dihydroxy-1,3-phenylene)bisethanone
99%
Sinônimo(s):
4,6-Diacetylresorcinol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
pf
178-180 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc(C(C)=O)c(O)cc1O
InChI
1S/C10H10O4/c1-5(11)7-3-8(6(2)12)10(14)4-9(7)13/h3-4,13-14H,1-2H3
chave InChI
GEYCQLIOGQPPFM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Schiff base ligands[4][1][5][6]
- hexadentate chalcogenated bisimine ligands[7]
- 1,5-benzodiazepines[8]
- ketimine of chitosan[9]
- mannich bases[10]
- hydrazone ligands[11]
- thiosemicarbazone, semicarbazone and thiocarbohydrazone ligands[12]
- binuclear cobalt(II) and copper(II) complexes[13]
- europium (III) complexes[14]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?