Documentos Principais
515736
Sigma-Aldrich
Rhenium(VII) oxide
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dirhenium heptoxide, Rhenium heptoxide
About This Item
Fórmula linear:
Re2O7
Número CAS:
Peso molecular:
484.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: rhenium
p.e.
360 °C (lit.)
pf
220 °C (lit.)
densidade
6.103 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/7O.2Re
chave InChI
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3