243590
Potassium perrhenate
99%
Sinônimo(s):
Potassium oxido(trioxo)rhenium, Potassium tetraoxorhenate(1-)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
powder
índice de refração
n20/D 1.643 (lit.)
pf
550 °C (lit.)
densidade
4.887 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.4O.Re/q+1;;;;-1;
chave InChI
QFKRWIFGDGKWLM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?