Documentos Principais
515507
Sigma-Aldrich
3-Bromophenyl isopropyl ether
97%
Sinônimo(s):
1-Bromo-3-isopropoxybenzene
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4OCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
215.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
p.e.
222 °C (lit.)
densidade
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-7(2)11-9-5-3-4-8(10)6-9/h3-7H,1-2H3
chave InChI
JYWJZIQSPRFCDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
227.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)