Key Documents
515159
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylbenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pb
230 °C (lit.)
pf
27-30 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1c(C)cccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)6-10/h3-6H,1-2H3
chave InChI
QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Selective 4, 6-O-benzylidene formation of methyl α-d-mannopyranoside using 2, 6-dimethylbenzaldehyde.
Liotta LJ, et al.
Carbohydrate Research, 391, 31-36 (2014)