Documentos Principais
513970
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-galactopyranoside tetraacetate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19N3O9
Número CAS:
Peso molecular:
373.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]25/D −15°, c = 1 in chloroform
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
96-99 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-11(23-7(2)19)12(24-8(3)20)13(25-9(4)21)14(26-10)16-17-15/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
chave InChI
NHNYHKRWHCWHAJ-MBJXGIAVSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)