Documentos Principais
513695
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-1,1-dimethylpropargylamine
97%
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CC(CH3)2NHC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
139.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
136 °C (lit.)
densidade
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)NC(C)(C)C#C
InChI
1S/C9H17N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h1,10H,2-6H3
chave InChI
YXIAJHJGVGZXCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)