Documentos
513237
Sigma-Aldrich
1,3,-Dichloro-4,6-dinitrobenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H2(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
237.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
101-104 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O4/c7-3-1-4(8)6(10(13)14)2-5(3)9(11)12/h1-2H
chave InChI
ZPXDNSYFDIHPOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Bingjie Qin et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(13), 4906-4916 (2010-06-10)
By using structure-based drug design and isosteric replacement, diarylaniline and 1,5-diarylbenzene-1,2-diamine derivatives were synthesized and evaluated against wild type HIV-1 and drug-resistant viral strains, resulting in the discovery of diarylaniline derivatives as a distinct class of next-generation HIV-1 non-nucleoside reverse