Documentos Principais
512923
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
183.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
72-76 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(c(OC)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
XXWIYOBCHKCWNT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
K Valli et al.
Applied and environmental microbiology, 58(1), 221-228 (1992-01-01)
Under ligninolytic conditions, the white rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium mineralizes 2,4-dinitrotoluene (I). The pathway for the degradation of I was elucidated by the characterization of fungal metabolites and oxidation products generated by lignin peroxidase (LiP), manganese peroxidase (MnP), and crude