Documentos Principais
512311
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenylboronic acid
Sinônimo(s):
2,5-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
190.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pf
150 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
chave InChI
NNTFPBXQPOQRBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Regioselective iodination using silver salts
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
  • Rhodium(I)-catalyzed carbonylative cyclization of alkynes
  • Copper catalyzed coupling reactions
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)