Documentos Principais
511803
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzyl isocyanate
98%
Sinônimo(s):
1-Bromo-4-(isocyanatomethyl)benzene
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH2NCO
Número CAS:
Peso molecular:
212.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.571 (lit.)
p.e.
266 °C (lit.)
densidade
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C8H6BrNO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
chave InChI
IXWMDGLNJQNMIO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Bromobenzyl isocyanate (Br-BIC) is an organic building block containing an isocyanate group. Its performance as a polymerizable electrolyte additive to prevent overcharge in lithium ion batteries has been analyzed using various techniques.[1]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
4-Bromobenzyl isocyanate versus benzyl isocyanate-New film-forming electrolyte additives and overcharge protection additives for lithium ion batteries.
Korepp C, et al.
Journal of Power Sources, 174(2), 637-642 (2007)