Documentos Principais
8.22063
Sigma-Aldrich
1-Hexadecanethiol
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Hexadecanethiol, Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15SH
Número CAS:
Peso molecular:
258.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número do índice EC:
220-846-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥88.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
260 °C
pf
18-20 °C
temperatura de transição
flash point 102 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
SCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
chave InChI
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.850
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
102 °C